Få mere at vide
Notrax Diamant Stat™ Statisk dissipativ anti-træthedsmåtte
Dimensioner (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
200 x 91 cm
300 x 91 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
Beskrivelse
- Ergonomisk fordel afledt af en 14 mm tyk arbejdsplatform med en statisk dissipativ kombination af hård topoverflade lamineret på en komfortabel svampebase for maksimal holdbarhed kombineret med træthedsaflastning
- Udstyret med 10 mm hunstik fastgjort til måtten og jordledning
- Diamantdækpladens overflade giver trækkraft og tillader lette drejninger
- Udvalgt med RedStop™ skridsikker bagside for at forhindre måtter i at flytte sig
- UniFusion™ teknologi udviklet til at modstå i de hårdeste arbejdsmiljøer
- Statisk dissipative anti-træthedsmåtter beskytter mod statiske stød, mens de giver komfort for stående arbejdere afledt af en tyk arbejdsplatform med vinyl svampebund for træthedsaflastning
- Affasede kanter på alle fire sider for at minimere risikoen for at snuble
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 200 x 91 cm |
| Farve | Sort |
| Længde (engelsk) | 6.6 ft. |
| Længde (metrisk) | 200 cm |
| Materiale | Ledende PVC |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 91 cm |