Få mere at vide
Notrax Diamant Stat™ Statisk dissipativ anti-træthedsmåtte
Artikelnummer. 17702288
Dimensioner (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
200 x 91 cm
300 x 91 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
Artikelnummer. 17702288
Brand: Notrax 826S0312BL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ergonomisk fordel afledt af en 14 mm tyk arbejdsplatform af en statisk dissipativ kombination af hård topoverflade lamineret på en behagelig svampebase for maksimal holdbarhed kombineret med træthedsaflastning.
  • Ergonomisk fordel afledt af en 14 mm tyk arbejdsplatform med en statisk dissipativ kombination af hård topoverflade lamineret på en komfortabel svampebase for maksimal holdbarhed kombineret med træthedsaflastning
  • Udstyret med 10 mm hunstik fastgjort til måtten og jordledning
  • Diamantdækpladens overflade giver trækkraft og tillader lette drejninger
  • Udvalgt med RedStop™ skridsikker bagside for at forhindre måtter i at flytte sig
  • UniFusion™ teknologi udviklet til at modstå i de hårdeste arbejdsmiljøer
  • Statisk dissipative anti-træthedsmåtter beskytter mod statiske stød, mens de giver komfort for stående arbejdere afledt af en tyk arbejdsplatform med vinyl svampebund for træthedsaflastning
  • Affasede kanter på alle fire sider for at minimere risikoen for at snuble
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 300 x 91 cm
Farve Sort
Længde (engelsk) 118 tommer.
Længde (metrisk) 300 cm
Materiale Ledende PVC
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm