Få mere at vide
Notrax Diamant Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Læg et lag med ikke-retningsbestemt dækplademønster
Artikelnummer. 17782118
Skift visning
Længde (metrisk):
91 cm
150 cm
1830 cm
Bredde (metrisk):
60 cm
91 cm
122 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk)
17782118 91 cm 60 cm
17712128 150 cm 91 cm
17792108 1830 cm 60 cm
17722118 1830 cm 91 cm
17752118 1830 cm 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17782118 Leverandør Notrax Leverandørnr. 419S0023BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.85 DKK
    378.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 59.22 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Notrax Diamant Sof-Tred™ - Enestående arbejdskomfort på grund af 12,7 mm tykt specielt formuleret sammensætning. Beskyttende lag af eksklusiv Dyna-Shield™ forlænger levetiden med 50 % sammenlignet med almindelig mikrocellulær vinyl.
  • Ikke-retningsbestemt ''Dækplade''-mønster giver bevægelsesfrihed
  • Enestående arbejdskomfort på grund af 127 mm tyk specialformuleret forbindelse
  • Beskyttende lag af eksklusiv Dyna-Shield™ forlænger levetiden med 50 % sammenlignet med almindelig mikrocellulær vinyl
  • Fås med gule kanter langs siderne i overensstemmelse med OSHA-kode 1910-144
  • Alle 4 sider er affasede og forseglede for at minimere snublefare
Specifikationer
Farve Sort/gul
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale Mikrocellulær vinyl
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.