Få mere at vide
Diamantpulver, syntetisk, 40-60 mikron, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11376718
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376718 5 g 5g
11366718 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013402.06
 Begrænset vare
På lager
Diamantpulver bruges generelt som slibemiddel til at slibe og polere hårde overflader | CAS: 7782-40-3
Diamantpulver bruges generelt som slibemiddel til at slibe og polere hårde overflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diamond powder
Navn note Syntetisk
CAS 7782-40-3
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00211867
Procent renhed 99.9%