Få mere at vide
Diamantpulver, syntetisk, <1 mikron, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Diamantpulver bruges generelt som slibemiddel til at slibe og polere hårde overflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diamond powder |
| Navn note | Syntetisk |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD00211867 |
| Procent renhed | 99.9% |