Få mere at vide
Diamantpulver, naturligt, 40-60 mikron
Artikelnummer. 11399037
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399037 1 g 1g
11389037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038984.03
Diamantpulver bruges generelt som slibemiddel til at slibe og polere hårde overflader
Diamantpulver bruges generelt som slibemiddel til at slibe og polere hårde overflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diamond powder
Navn note Neutral
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00211867
Procent renhed 99.9%