Få mere at vide
Bochem™ Diamantblyant med Octahedron Point
Artikelnummer. 15610249
Skift visning
Længde (metrisk):
135 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
15610249 135 mm
1 options
Artikelnummer. 15610249 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 12621
Forventet forsendelse: 23-11-2026
De Bochem™ diamantblyant bruges til permanent mærkning af objektglas og andre glasprodukter i laboratoriet. Ætset glas er modstandsdygtigt over for fugt og vask.
  • Permanent mærkning af glasvarer og objektglas
  • Oktaeder punkt
  • Stålhåndtag
Tekniske data
Håndtag Materiale Stål
Længde (metrisk) 135 mm
Oversigt Diamant blyant
Til brug med (applikation) Permanent mærkning af glasmikroskopobjektglas og andet laboratorieglas
Tip stil Octahedron Point