Få mere at vide
Scotch-Brite™ Diamant gulvpuder, lilla
Artikelnummer. 17138800
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
685 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 17138800
Brand: Scotch-Brite™ 7100159507
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Diamantbelagte gulvpuder til rengøring og polering af marmor, terrazzo, skifer og poleret betongulve. Hjælper med at eliminere gulvfinish og reducere arbejdsomkostninger.
  • Renser og polerer gulve samtidig for at opnå en enestående glans
  • Ideel til marmor-, terrazzo-, vinyl-, skifer- og polerede betongulve
  • Nem at bruge: ingen dyre eller skadelige kemikalier er nødvendige, kun vand
  • Anbefales til brug med lav- og standardhastighedsmaskiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rengøringspuder
Farve Lilla
Diameter (metrisk) 355 mm
Til brug med (applikation) Polering, rengøring
Til brug med (udstyr) Marmor, Terrazzo, Skifer og poleret betongulve
Materiale Diamantbelagt
Stil Rund