Få mere at vide
Scotch-Brite™ Diamant gulvpuder, lilla
Artikelnummer. 17128800
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
685 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 17128800
Brand: Scotch-Brite™ 7100159506
Diamantbelagte gulvpuder til rengøring og polering af marmor, terrazzo, skifer og poleret betongulve. Hjælper med at eliminere gulvfinish og reducere arbejdsomkostninger.
  • Simultaneously cleans and polishes flooring to achieve an outstanding shine
  • Ideal for marble, terrazzo, vinyl, slate, and polished concrete floors
  • Easy to use: no expensive or harmful chemicals needed, only water
  • Recommended for use with low and standard speed machines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cleaning Pads
Farve Purple
Diameter (metrisk) 280 mm
Til brug med (applikation) Burnishing, Cleaning
Til brug med (udstyr) Marble, Terrazzo, Slate, and Polished Concrete Flooring
Materiale Diamond-coated
Stil Round