Få mere at vide
Scotch-Brite™ Diamant gulvpuder, lilla
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
685 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Description
- Renser og polerer gulve samtidig for at opnå en enestående glans
- Ideel til marmor-, terrazzo-, vinyl-, skifer- og polerede betongulve
- Nem at bruge: ingen dyre eller skadelige kemikalier er nødvendige, kun vand
- Anbefales til brug med lav- og standardhastighedsmaskiner
Specifications
Specifications
| Produkttype | Rengøringspuder |
| Farve | Lilla |
| Diameter (metrisk) | 685 mm |
| Til brug med (applikation) | Polering, rengøring |
| Til brug med (udstyr) | Marmor, Terrazzo, Skifer og poleret betongulve |
| Materiale | Diamantbelagt |
| Stil | Rund |