Få mere at vide
Scotch-Brite™ Diamant gulvpuder, lilla
Artikelnummer. 17108800
Skift visning
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
685 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
17108800 530 mm -
17158800 254 mm -
17128800 280 mm -
17118800 685 mm Pakke med 5
17148800 305 mm Pakke med 5
17138800 355 mm -
17158790 380 mm Pakke med 5
17148790 406 mm Pakke med 5
17168790 432 mm -
17178790 460 mm Pakke med 5
17188790 480 mm -
17198790 505 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17108800 Leverandør Scotch-Brite™ Leverandørnr. 7100159503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4660.00 DKK
    2701.23 DKK / Pakke med 5
    Spare 1958.77 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Diamantbelagte gulvpuder til rengøring og polering af marmor, terrazzo, skifer og poleret betongulve. Hjælper med at eliminere gulvfinish og reducere arbejdsomkostninger.
  • Renser og polerer gulve samtidig for at opnå en enestående glans
  • Ideel til marmor-, terrazzo-, vinyl-, skifer- og polerede betongulve
  • Nem at bruge: ingen dyre eller skadelige kemikalier er nødvendige, kun vand
  • Anbefales til brug med lav- og standardhastighedsmaskiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rengøringspuder
Farve Lilla
Diameter (metrisk) 530 mm
Til brug med (applikation) Polering, rengøring
Til brug med (udstyr) Marmor, Terrazzo, Skifer og poleret betongulve
Materiale Diamantbelagt
Stil Rund