Få mere at vide
Notrax Diamant Flex™ Nitril olie resistent arbejdsstation Mat
Notrax Diamant Flex™ Nitriloliebestandig måtte - Den 18,4 mm tykke platform løfter og isolerer arbejderen fra den hårde jord, mens de kugleformede kupler nedenunder tillader måtten at bøje og 'bøje' ved hver bevægelse.
2770.00 DKK - 3115.00 DKK
Tekniske data
Farve | Sort/gul |
---|---|
Længde (engelsk) | 5.3 ft. |
Længde (metrisk) | 163 cm |
Materiale | Nitrilgummi |
Type | Industriel og kommerciel matning |
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17752188
|
Notrax
547S3864BY |
163 x 97 cm |
2770.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17772188
|
Notrax
547S4064BY |
163 x 102 cm |
3115.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Højkvalitets anti-træthedsmåtte til individuel arbejdsstation til tunge industrimiljøer
- Måtter i standardstørrelse til individuelle arbejdsstationer ligger løst og kræver ingen installation
- Den 184 mm tykke platform løfter og isolerer arbejderen fra den hårde jord, mens de kugleformede kupler nedenunder tillader måtten at bøje og ''bøje'' med hver bevægelse
- Meget synlige gule sikkerhedsramper inkluderet på alle sider for at forhindre snuble
- 100% nitrilgummiblanding
Tekniske data
Sort/gul | |
163 cm | |
Industriel og kommerciel matning |
5.3 ft. | |
Nitrilgummi |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Notrax Diamant Flex™ Nitril olie resistent arbejdsstation Mat