Få mere at vide
Notrax Diamant Flex™ Nitril olie resistent arbejdsstation Mat
Beskrivelse
- Højkvalitets anti-træthedsmåtte til individuel arbejdsstation til tunge industrimiljøer
- Måtter i standardstørrelse til individuelle arbejdsstationer ligger løst og kræver ingen installation
- Den 184 mm tykke platform løfter og isolerer arbejderen fra den hårde jord, mens de kugleformede kupler nedenunder tillader måtten at bøje og ''bøje'' med hver bevægelse
- Meget synlige gule sikkerhedsramper inkluderet på alle sider for at forhindre snuble
- 100% nitrilgummiblanding
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 163 x 102 cm |
| Farve | Sort |
| Længde (engelsk) | 5.3 ft. |
| Længde (metrisk) | 163 cm |
| Materiale | Nitrilgummi |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 102 cm |