Få mere at vide
Notrax Diamant Flex™ Nitril FR Workstation Svejsemat
Artikelnummer. 17702248
Bredde (metrisk):
97 cm
102 cm
Artikelnummer. 17702248
Brand: Notrax 646S3864BL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kraftig oliebestandig og brandhæmmende diamantplade arbejdsstation svejsemåtte. Hård 100% nitrilgummiblanding er ekstremt holdbar og tåler endda svejsegnister. Måtter i standardstørrelse er løstliggende og kræver ingen installation.
  • Kraftig oliebestandig og brandhæmmende diamantplade arbejdsstation svejsemåtte
  • Hård 100% nitrilgummiblanding er ekstremt holdbar og tåler endda svejsegnister
  • Måtter i standardstørrelse til individuelle arbejdsstationer ligger løst og kræver ingen installation
  • Den 184 mm tykke platform løfter og isolerer arbejderen fra den hårde jord, mens de kugleformede kupler nedenunder tillader måtten at bøje og ''bøje'' med hver bevægelse
  • Meget synlige sorte eller gule sikkerhedsramper inkluderet på alle sider for at forhindre snuble
Tekniske data
Farve Sort
Længde (engelsk) 5.3 ft.
Længde (metrisk) 163 cm
Materiale Nitril brandhæmmende gummiblanding
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 97 cm