Få mere at vide
Notrax Diamant Flex™ Nitril FR Workstation Svejsemat
Beskrivelse
- Kraftig oliebestandig og brandhæmmende diamantplade arbejdsstation svejsemåtte
- Hård 100% nitrilgummiblanding er ekstremt holdbar og tåler endda svejsegnister
- Måtter i standardstørrelse til individuelle arbejdsstationer ligger løst og kræver ingen installation
- Den 184 mm tykke platform løfter og isolerer arbejderen fra den hårde jord, mens de kugleformede kupler nedenunder tillader måtten at bøje og ''bøje'' med hver bevægelse
- Meget synlige sorte eller gule sikkerhedsramper inkluderet på alle sider for at forhindre snuble
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort/gul |
| Længde (engelsk) | 5.3 ft. |
| Længde (metrisk) | 163 cm |
| Materiale | Nitril brandhæmmende gummiblanding |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 102 cm |