Få mere at vide
Notrax Diamant Flex™ Nitril FR Workstation Svejsemat
Artikelnummer. 17712248
Bredde (metrisk):
97 cm
102 cm
Artikelnummer. 17712248
Brand: Notrax 646S3864BY
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kraftig oliebestandig og brandhæmmende diamantplade arbejdsstation svejsemåtte. Hård 100% nitrilgummiblanding er ekstremt holdbar og tåler endda svejsegnister. Måtter i standardstørrelse er løstliggende og kræver ingen installation.
  • Kraftig oliebestandig og brandhæmmende diamantplade arbejdsstation svejsemåtte
  • Hård 100% nitrilgummiblanding er ekstremt holdbar og tåler endda svejsegnister
  • Måtter i standardstørrelse til individuelle arbejdsstationer ligger løst og kræver ingen installation
  • Den 184 mm tykke platform løfter og isolerer arbejderen fra den hårde jord, mens de kugleformede kupler nedenunder tillader måtten at bøje og ''bøje'' med hver bevægelse
  • Meget synlige sorte eller gule sikkerhedsramper inkluderet på alle sider for at forhindre snuble
Tekniske data
Farve Sort/gul
Længde (engelsk) 5.3 ft.
Længde (metrisk) 163 cm
Materiale Nitril brandhæmmende gummiblanding
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 97 cm