Få mere at vide
Notrax Diamant Flex™ Heavy Duty Workstation Mat
Artikelnummer. 17732188
Skift visning
Dimensioner (L x B):
163 x 97 cm
163 x 102 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17732188 163 x 102 cm
17712188 163 x 97 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17732188 Leverandør Notrax Leverandørnr. 546S4064BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2482.52 DKK
    2018.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 464.04 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Notrax Diamant Flex™ - Den 18,4 mm tykke platform hæver og isolerer arbejderen fra den hårde jord, mens de kugleformede kupler nedenunder tillader måtten at bøje og 'bøje' ved hver bevægelse.
  • Højkvalitets anti-træthedsmåtte til individuel arbejdsstation til tunge industrimiljøer
  • Måtter i standardstørrelse til individuelle arbejdsstationer ligger løst og kræver ingen installation
  • Den 184 mm tykke platform løfter og isolerer arbejderen fra den hårde jord, mens de kugleformede kupler nedenunder tillader måtten at bøje og ''bøje'' med hver bevægelse
  • Meget synlige gule sikkerhedsramper inkluderet på alle sider for at forhindre snuble
  • 100% nitrilgummiblanding
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 163 x 102 cm
Farve Sort/gul
Længde (engelsk) 5.3 ft.
Længde (metrisk) 163 cm
Materiale Gummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 102 cm