Få mere at vide
Notrax Diamant Flex™ Heavy Duty Workstation Mat
Artikelnummer. 17712188
Dimensioner (L x B):
163 x 97 cm
163 x 102 cm
Artikelnummer. 17712188
Brand: Notrax 546S3864BY
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Notrax Diamant Flex™ - Den 18,4 mm tykke platform hæver og isolerer arbejderen fra den hårde jord, mens de kugleformede kupler nedenunder tillader måtten at bøje og 'bøje' ved hver bevægelse.
  • Højkvalitets anti-træthedsmåtte til individuel arbejdsstation til tunge industrimiljøer
  • Måtter i standardstørrelse til individuelle arbejdsstationer ligger løst og kræver ingen installation
  • Den 184 mm tykke platform løfter og isolerer arbejderen fra den hårde jord, mens de kugleformede kupler nedenunder tillader måtten at bøje og ''bøje'' med hver bevægelse
  • Meget synlige gule sikkerhedsramper inkluderet på alle sider for at forhindre snuble
  • 100% nitrilgummiblanding
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 163 x 97 cm
Farve Sort/gul
Længde (engelsk) 5.3 ft.
Længde (metrisk) 163 cm
Materiale Gummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 97 cm