Få mere at vide
Notrax Diamant Flex™ ESD statisk dissipativ arbejdsstation Mat
Artikelnummer. 17782188
Skift visning
Længde (metrisk):
163 cm
Bredde (metrisk):
10 cm
97 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk)
17782188 163 cm 97 cm
17702198 163 cm 10 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17782188 Leverandør Notrax Leverandørnr. 548S3864BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2724.75 DKK
    2359.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 365.28 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Notrax Diamant Flex™ ESD statisk dissipativ arbejdsstationsmåtte - Den 18,4 mm tykke platform løfter og isolerer arbejderen fra den hårde jord, mens de kugleformede kupler nedenunder tillader måtten at bøje og 'bøje' ved hver bevægelse.
  • Højkvalitets anti-træthedsmåtte til individuel arbejdsstation til tunge industrimiljøer
  • Måtter i standardstørrelse til individuelle arbejdsstationer ligger løst og kræver ingen installation
  • Den 184 mm tykke platform løfter og isolerer arbejderen fra den hårde jord, mens de kugleformede kupler nedenunder tillader måtten at bøje og ''bøje'' med hver bevægelse
  • Meget synlige gule sikkerhedsramper inkluderet på alle sider for at forhindre snuble
  • 100% nitrilgummiblanding
Tekniske data
Farve Sort
Længde (engelsk) 5.3 ft.
Længde (metrisk) 163 cm
Materiale Nitrilgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 97 cm