Få mere at vide
Notrax Diamant CTE™ Barriere indgangsmåtte med Aqua Dam
Artikelnummer. 17791968
Skift visning
Dimensioner (L x B):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
305 x 91 cm
180 x 120 cm
305 x 120 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17791968 305 x 120 cm
17771958 90 x 60 cm
17701968 150 x 90 cm
17731968 180 x 120 cm
17761968 305 x 91 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17791968 Leverandør Notrax Leverandørnr. 151S0410BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1512.00 DKK
    1308.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 203.91 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Notrax Diamant CTE™ Kraftig barriere indgangsmåtte med Aqua Dam tæppebelagte gummiforstærkede kanter på alle 4 sider. Tekstiloverfladen er højtryksstøbt i et hævet diamantstrædemønster, der fungerer dobbelt for at fjerne og fange snavs og fugt.
  • Stærk barriere indgangsmåtte med ''Aqua Dam'' tæppebelagte gummiforstærkede kanter på alle 4 sider fungerer som en indeslutningsbarriere og kan rumme op til 4 liter vand pr.
  • Tekstiloverfladen er højtryksstøbt til et hævet diamantstrædemønster, der er ikke-retningsbestemt og fungerer dobbelt for at fjerne og fange snavs og fugt
  • Den holdbare krumme gummibagside giver maksimal styrke
  • Beklædt bagside minimerer bevægelse på alle overflader og holder måtten hævet, så våde hårde gulve tørrer nedenunder
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 305 x 120 cm
Farve Brun
Længde (engelsk) 10 ft.
Længde (metrisk) 305 cm
Materiale Polypropylen
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 120 cm