Få mere at vide
Notrax Diamant CTE™ Barriere indgangsmåtte med Aqua Dam
Dimensioner (L x B):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
305 x 91 cm
180 x 120 cm
305 x 120 cm
Beskrivelse
- Stærk barriere indgangsmåtte med ''Aqua Dam'' tæppebelagte gummiforstærkede kanter på alle 4 sider fungerer som en indeslutningsbarriere og kan rumme op til 4 liter vand pr.
- Tekstiloverfladen er højtryksstøbt til et hævet diamantstrædemønster, der er ikke-retningsbestemt og fungerer dobbelt for at fjerne og fange snavs og fugt
- Den holdbare krumme gummibagside giver maksimal styrke
- Beklædt bagside minimerer bevægelse på alle overflader og holder måtten hævet, så våde hårde gulve tørrer nedenunder
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 150 x 90 cm |
| Farve | Brun |
| Længde (engelsk) | 59 tommer. |
| Længde (metrisk) | 150 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 90 cm |