Få mere at vide
Notrax Diamant CTE™ Barriere indgangsmåtte med Aqua Dam
Artikelnummer. p-7227257
Længde (metrisk):
90 cm
150 cm
180 cm
305 cm
Bredde (metrisk):
60 cm
90 cm
91 cm
120 cm
Artikelnummer. 17791958
Brand: Notrax 151S0023GY
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Notrax Diamant CTE™ Kraftig barriere indgangsmåtte med Aqua Dam tæppebelagte gummiforstærkede kanter på alle 4 sider. Tekstiloverfladen er højtryksstøbt i et hævet diamantstrædemønster, der fungerer dobbelt for at fjerne og fange snavs og fugt.
  • Stærk barriere indgangsmåtte med ''Aqua Dam'' tæppebelagte gummiforstærkede kanter på alle 4 sider fungerer som en indeslutningsbarriere og kan rumme op til 4 liter vand pr.
  • Tekstiloverfladen er højtryksstøbt til et hævet diamantstrædemønster, der er ikke-retningsbestemt og fungerer dobbelt for at fjerne og fange snavs og fugt
  • Den holdbare krumme gummibagside giver maksimal styrke
  • Beklædt bagside minimerer bevægelse på alle overflader og holder måtten hævet, så våde hårde gulve tørrer nedenunder
Tekniske data
Farve Grå
Længde (engelsk) 35 tommer
Længde (metrisk) 90 cm
Materiale Polypropylen
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm