Få mere at vide
Notrax Diamant CTE™ Barriere indgangsmåtte med Aqua Dam
Artikelnummer. 17791958
Skift visning
Længde (metrisk):
90 cm
150 cm
180 cm
305 cm
Bredde (metrisk):
60 cm
90 cm
91 cm
120 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk)
17791958 90 cm 60 cm
17721968 150 cm 90 cm
17751968 180 cm 120 cm
17781968 305 cm 91 cm
17711978 305 cm 120 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17791958 Leverandør Notrax Leverandørnr. 151S0023GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00 DKK
    218.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.75 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Notrax Diamant CTE™ Kraftig barriere indgangsmåtte med Aqua Dam tæppebelagte gummiforstærkede kanter på alle 4 sider. Tekstiloverfladen er højtryksstøbt i et hævet diamantstrædemønster, der fungerer dobbelt for at fjerne og fange snavs og fugt.
  • Stærk barriere indgangsmåtte med ''Aqua Dam'' tæppebelagte gummiforstærkede kanter på alle 4 sider fungerer som en indeslutningsbarriere og kan rumme op til 4 liter vand pr.
  • Tekstiloverfladen er højtryksstøbt til et hævet diamantstrædemønster, der er ikke-retningsbestemt og fungerer dobbelt for at fjerne og fange snavs og fugt
  • Den holdbare krumme gummibagside giver maksimal styrke
  • Beklædt bagside minimerer bevægelse på alle overflader og holder måtten hævet, så våde hårde gulve tørrer nedenunder
Tekniske data
Farve Grå
Længde (engelsk) 35 tommer
Længde (metrisk) 90 cm
Materiale Polypropylen
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm