Få mere at vide
Fisherbrand™ Diamant antistatiske vejebåde
Artikelnummer. p-7114439 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15718197
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab. Diamond Antistatic Weighing Boats er fleksible polystyrenbåde med glatte overflader.
  • Diamantformede både, der bøjer for nøjagtig hældning.
  • Bred, flad bund for at modstå væltning
  • 2 farver
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
  • Antistatisk.
  • Temperaturområde -10 °C til +70 °C (14 F °til 158 °F)
  • Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer
  • Alle er FDA/food-grade-kompatible
  • Pakke med 500
  • Engangs
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Flad
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Diamant
Sterilitet Ikke steril
Type Vejende båd
Til brug med (udstyr) Mikrobølge fugtanalysator
Temperaturområde (engelsk) 14 °F til 158 °F
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +70 °C
Længde (engelsk) 2,8 tommer
Længde (metrisk) 71 mm
Bredde (engelsk) 1,8 tommer
Bredde (metrisk) 46 mm
Højde (metrisk) 14 mm
Højde (engelsk) 0,6 tommer