Beskrivelse
- Diamantformede både, der bøjer for nøjagtig hældning.
- Bred, flad bund for at modstå væltning
- 2 farver
- Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
- Antistatisk.
- Temperaturområde -10 °C til +70 °C (14 F °til 158 °F)
- Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer
- Alle er FDA/food-grade-kompatible
- Pakke med 500
- Engangs
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bund form | Flad |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Diamant |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Vejbåd |
| Til brug med (udstyr) | Mikrobølge fugtanalysator |
| Temperaturområde (engelsk) | 14 °F til 158 °F |
| Vis mere |