Få mere at vide
Diammonium-2,2' Azino-bis(3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonat), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diammonium-2,2' Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate) |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;; |
| Formel vægt | 548.064 |