Få mere at vide
Diaminomaleonitril, TRC
Artikelnummer. 30352265
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30352265 25 g
1 options
Artikelnummer. 30352265 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41515525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diaminomaleonitrile
CAS 1187-42-4
Molekylær formel C4H4N4
Mængde 25 g
Synonym 2,3-Diaminomaleonitrile, DAMN, Diaminomaleodinitrile, Hydrogen Cyanide Tetramer, (2Z)-2,3-Diamino-2-butenedinitrile, (Z)-2,3-Diamino-2-butenedinitrile
InChI formel InChI=1S/C4H4N4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h7-8H2/b4-3-
SMIL N\C(=C(/N)\C#N)\C#N
IUPAC navn (Z)-2,3-diaminobut-2-enedinitril
Molekylvægt (g/mol) 108.1
Formel vægt 108.0436