Learn More
Diaminomaleonitril, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Diaminomaleonitrile |
| Smeltepunkt | 178 °C til 182 °C (dekomponering) |
| Tæthed | 1.36 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 878333 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 108.1 |
| Procent renhed | 98% |