Få mere at vide
Diaminomaleonitril, 98%
Artikelnummer. 11425757
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425757 25 g 25g
11435757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11425757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24328.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1187-42-4 | C4H4N4 | 108,104 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1187-42-4
Molekylær formel C4H4N4
Molekylvægt (g/mol) 108.104
MDL nummer MFCD00001870
InChI nøgle DPZSNGJNFHWQDC-ARJAWSKDSA-N
Synonym diaminomaleonitrile, 2,3-diaminomaleonitrile, hydrogen cyanide tetramer, maleonitrile, diamino, ccris 921, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, 2z, 2z-diaminobut-2-enedinitrile, 2,3-diamino maleonitrile, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, z, z-2,3-diaminobut-2-enedinitrile
PubChem CID 2723951
IUPAC navn (Z)-2,3-diaminobut-2-enedinitril
SMIL C(#N)C(=C(C#N)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diaminomaleonitrile
Smeltepunkt 178°C to 182°C (decomposition)
Tæthed 1.36
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 878333
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 108.1
Procent renhed 98%