Få mere at vide
Diamino Biotin, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Diaminobiotin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O2S/c10-6-5-14-7(9(6)11)3-1-2-4-8(12)13/h6-7,9H,1-5,10-11H2,(H,12,13)/t6-,7-,9-/m0/s1 |
| Formel vægt | 218.1089 |
| Procent renhed | >95% |