Få mere at vide
Diamino-5-phenylthiazole Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diamino-5-phenylthiazole Hydrobromide |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3S.BrH/c10-8-7(13-9(11)12-8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,10H2,(H2,11,12);1H |
| Formel vægt | 270.9779 |