Få mere at vide
diamid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11457880 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457880 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11457880 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210152701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.00 DKK
    1786.60 DKK / 1g
    Spare 93.40 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 10465-78-8
Molekylær formel C6H12N4O2
Molekylvægt (g/mol) 172.188
InChI nøgle VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
Synonym diamide, n,n,n',n'-tetramethylazodicarboxamide, tmad, 1,1'-azobis n,n-dimethylformamide, tetramethyldiazenedicarboxamide, diazenedicarboxamide, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylazoformamide, diazenedicarboxylic acid bis n,n-dimethylamide, n,n,n',n'-tetramethylazobisformamide, tetramethylazodicarboxamide
PubChem CID 5353800
ChEBI CHEBI:48963
IUPAC navn (3E)-3-(dimethylcarbamoylimino)-1,1-dimethylurinstof
SMIL CN(C)C(=O)N=NC(=O)N(C)C
Tekniske data
Mængde 1 g