missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diamidafos, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diamidafos |
| CAS | 1754-58-1 |
| Molekylær formel | C8 H13 N2 O2 P |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Diamidafos, Diamidaphos, Diamidfos, Dowco 169, Nellite, O-Phenyl-N,N′-dimethyl-phosphorodiamidate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N2O2P/c1-9-13(11,10-2)12-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H2,9,10,11) |
| SMIL | CNP(=O)(NC)Oc1ccccc1 |
| IUPAC navn | N-[methylamino(phenoxy)phosphoryl]methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.175 |
| Formel vægt | 200.071 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?