Få mere at vide
Diamidafos, TRC
Artikelnummer. 30353261
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30353261 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30353261 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD12010050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diamidafos
CAS 1754-58-1
Molekylær formel C8 H13 N2 O2 P
Mængde 50 mg
Synonym Diamidafos, Diamidaphos, Diamidfos, Dowco 169, Nellite, O-Phenyl-N,N′-dimethyl-phosphorodiamidate
InChI formel InChI=1S/C8H13N2O2P/c1-9-13(11,10-2)12-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H2,9,10,11)
SMIL CNP(=O)(NC)Oc1ccccc1
IUPAC navn N-[methylamino(phenoxy)phosphoryl]methanamine
Molekylvægt (g/mol) 200.175
Formel vægt 200.071