Få mere at vide
Diamfenetide, Mikromol™
Artikelnummer. 17982836
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17982836 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17982836 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3040.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diamfenetide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diamfenetide
CAS 36141-82-9
Analyt- eller komponentnavne Diamfenetide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H24 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Acetamide, N,N'-[oxybis(2,1-ethanediyloxy-4,1-phenylene)]bis-, Acetanilide, 4',4''-[oxybis(ethyleneoxy)]bis- (6CI), Acemidophen, Coriban, Coryphamin, Diamfenetide, Diamphenethide, NSC 291838, WR 219124, Bis-beta-(4-acetamidophenoxy)ethyl ether
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O5/c1-15(23)21-17-3-7-19(8-4-17)26-13-11-25-12-14-27-20-9-5-18(6-10-20)22-16(2)24/h3-10H,11-14H2,1-2H3,(H,21,23)(H,22,24)
SMIL CC(=O)Nc1ccc(OCCOCCOc2ccc(NC(=O)C)cc2)cc1
IUPAC navn N-[4-[2-[2-(4-acetamidophenoxy)ethoxy]ethoxy]phenyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 372.42
Mængde 50 mg
Formel vægt 372.1685 g/mol