Få mere at vide
Gilac™ Diameter Glastransportkasse
Artikelnummer. 31777283
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
33 L
42 L
52 L
62 L
Holder:
15 glas
24 Glas
40 Glas
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Holder
31777283 62 L 15 glas
31777273 33 L 40 Glas
31777268 42 L 40 Glas
31777260 52 L 40 Glas
31777251 62 L 40 Glas
31777282 33 L 24 Glas
31777279 42 L 24 Glas
31777249 52 L 24 Glas
31777280 62 L 24 Glas
31777266 33 L 15 glas
31777270 42 L 15 glas
31777259 52 L 15 glas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 31777283 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G627040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.71 DKK
    193.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 85.72 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Glastransportkasser leverer sikker, organiseret opbevaring og transport af cylindriske komponenter op til 66, 85 eller 107 mm i diameter.
  • Beholderdimensioner: (600 x 400 x 170) mm, (600 x 400 x 220) mm, (600 x 400 x 270) mm, (600 x 400 x 320) mm
  • Kapacitet: 40, 24, 15 glas
  • Glasrumsdimensioner: 66 x 67 mm ideel glasdiameter: 60 mm (maks. 66 mm)
  • Glasrumsdimensioner: 85 x 89 mm ideel glasdiameter: 79 mm (maks. 85 mm)
  • Glasrumsdimensioner: 107 x 114 mm ideel glasdiameter: 101 mm (maks. 107 mm)
  • Vægt: 2,46 kg, 2,88 kg, 2,63 kg reducerer indsats og risiko for muskuloskeletale lidelser (MSD)
  • 2 separatorer: én placeret under glassene, den anden ovenover for at stabilisere dem, klippet fast ved håndtagene
  • Optimal beskyttelse mod stød og brud
  • Integrerede håndtag for nem og sikker håndtering
  • Stablelig til optimering af lagring
  • Overflade designet til mærkning for hurtigt at identificere indholdet
  • Åbent design letter tørring og dræning efter vask
  • Kan rengøres i hånden eller ved professionel nedsænkningsvask
  • Fremstillet af PP-C (polypropylen-copolymer)
  • Modstandsdygtig over for stød og kemikalier
  • Temperaturmodstand: -20 °C til 90 °C
  • 100% genanvendeligt
Tekniske data
Type Transportbeholder
Materiale PPCO
Farve Grå
Form Rektangulær
Kapacitet (metrisk) 62 L
Holder 15 glas
Dimensioner (L x B x H) 600 x 400 x 270 mm
Diameter (metrisk) 107 mm