Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Holdere til dialyseposeclips
Artikelnummer. 15585594
Skift visning
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Artikelnummer. Autoklaverbar
15585594 Autoklaverbar
1 options
Artikelnummer. 15585594 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. F182370000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00 DKK
    130.19 DKK / Pakke med 6
    Spare 74.81 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Stærk støtte til ophængning af dialyseposer i bægre eller kander
  • Hæng dialyseposer i store bægre eller kander op til 0,63 cm (0,25 in.) tyk med disse stærke clips
  • Tasker glider let ind i åbningen, og derefter kan holderen klippes fast på beholderens kant
  • Glat polypropylenoverflade kan være mærket med identificerende sekvensnumre
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Dialyseposeclips
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral