Få mere at vide
Diallylmethylamin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15315078 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15315078 5 g 5g
15336713 25 g 25g
15325078 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15315078 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456340050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2424-01-3 | C7H13N | 111.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2424-01-3
Molekylær formel C7H13N
Molekylvægt (g/mol) 111.18
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diallylmethylamine
Tæthed 0.7890g/mL
Kogepunkt 111.0°C
Flammepunkt 7°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.789
Synonym 1,4-bis glycidyloxy benzene, hydroquinone diglycidyl ether, 2-4-oxiran-2-ylmethoxy phenoxymethyl oxirane, hydroquinone 1,4-diglycidyl ether, oxirane, 2,2'-1,4-phenylenebis oxymethylene bis, 2,2'-1,4-phenylenebis oxymethylene dioxirane, 2-4-oxiran-2-ylmethoxy phenoxy methyl oxirane, 1,4-bis oxiran-2-ylmethoxy benzene, acmc-20ap2z
InChI nøgle FSYPIGPPWAJCJG-UHFFFAOYNA-N
SMIL C1C(O1)COC2=CC=C(C=C2)OCC3CO3
IUPAC navn 2-[[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenoxy]methyl]oxiran
PubChem CID 62443
Formel vægt 111.18
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diallylmethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.