Få mere at vide
Diallyldimethylammoniumchlorid (60% v/w i vand), TRC
Artikelnummer. 30317524
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
30317524 250 mL
1 options
Artikelnummer. 30317524 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA559015250ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diallyldimethylammonium Chloride
CAS 7398-69-8
Molekylær formel C8H16ClN
Mængde 250 mL
Synonym N-Allyl-N,N-dimethylprop-2-en-1-aminium Chloride, AG Fix M 80, C 1615, C 1615M-BR 30, D 1259, DADMAC, Dimethyldiallylammonium Chloride, Hercules D 1259, LYFM 205-65, M-DADMAC, N,N-Diallyl-N,N-dimethylammonium Chloride, Nalco 7544, Nalco TX 13645, Newfrontier C 1615
InChI formel InChI=1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].C[N+](C)(CC=C)CC=C
IUPAC navn dimethyl-bis(prop-2-enyl)azanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 161.67
Formel vægt 161.0971
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 60 %