Få mere at vide
Diallyldibutyltin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11354567
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354567 0.5 g 0.5g
11334567 2 g 2g
11344567 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11354567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039621.02
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15336-98-8
Molekylær formel C14H28Sn
Molekylvægt (g/mol) 315.088
MDL nummer MFCD00014944
InChI nøgle LCGVYMRFNOWPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallyldibutyltin, diallyldibutylstannane, dibutylbis prop-2-en-1-yl stannane, diallyl dibutyl stannane, diallyldi-n-butyltin, acmc-1bvvj, dibutyl-bis prop-2-enyl stannane
PubChem CID 84873
IUPAC navn dibutyl-bis(prop-2-enyl)stannane
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CC=C)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diallyldibutyltin
Tæthed 1.1002 g/mL
Kogepunkt 81°C (0.2 mmHg)
Brydningsindeks 1.5
Mængde 0.5 g
FN nummer UN2788
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 315.07
Fysisk form Liquid