Få mere at vide
Diallyl Trisulfide (80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diallyl Trisulfide |
| CAS | 2050-87-5 |
| Molekylær formel | C6 H10 S3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2 |
| SMIL | C=CCSSSCC=C |
| IUPAC navn | 3-(prop-2-enyltrisulfanyl)prop-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.34 |
| Formel vægt | 177.9945 |