missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diallyl Tetrasulfide (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diallyl Tetrasulfide |
| CAS | 2444-49-7 |
| Molekylær formel | C6 H10 S4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Diallyl Tetrasulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10S4/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2 |
| SMIL | C=CCSSSSCC=C |
| IUPAC navn | 3-(prop-2-enyltetrasulfanyl)prop-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.404 |
| Formel vægt | 209.967 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?