Få mere at vide
Diallylsulfid, 98%
Beskrivelse
Diallylsulfid er en modulator af lægemiddelmetaboliserende enzym P450-system og inducer af det fase II afgiftende enzym GST . Diallylsulfid er også en hæmmer af CYP2E1 og menes at forhindre kemisk induceret carcinogenese i mange væv. Det bruges også som fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diallylsulfid er en modulator af lægemiddelmetaboliserende enzym P450-system og inducer af det fase II afgiftende enzym GST . Diallylsulfid er også en hæmmer af CYP2E1 og menes at forhindre kemisk induceret carcinogenese i mange væv. Det bruges også som fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, chloroform, ether og carbontetrachlorid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diallyl sulfide |
| Smeltepunkt | -83 °C |
| Tæthed | 0.889 |
| Kogepunkt | 137 °C til 138 °C |
| Flammepunkt | 23 °C (73 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Lineær formel | CH2=CHCH2SCH2CH=CH2 |
| Brydningsindeks | 1.4895 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Vis mere |