Få mere at vide
Diallylsulfid, 98%
Artikelnummer. 11363106
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363106 25 g 25g
11373106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10971.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 592-88-1 | C6H10S | 114,21 g/mol
Diallylsulfid er en modulator af lægemiddelmetaboliserende enzym P450-system og inducer af det fase II afgiftende enzym GST . Diallylsulfid er også en hæmmer af CYP2E1 og menes at forhindre kemisk induceret carcinogenese i mange væv. Det bruges også som fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diallylsulfid er en modulator af lægemiddelmetaboliserende enzym P450-system og inducer af det fase II afgiftende enzym GST . Diallylsulfid er også en hæmmer af CYP2E1 og menes at forhindre kemisk induceret carcinogenese i mange væv. Det bruges også som fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, chloroform, ether og carbontetrachlorid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-88-1
Molekylær formel C6H10S
Molekylvægt (g/mol) 114.21
MDL nummer MFCD00008658
InChI nøgle UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallyl sulfide, allyl sulfide, oil garlic, diallylsulfide, thioallyl ether, 1-propene, 3,3'-thiobis, allyl monosulfide, diallyl thioether, diallyl monosulfide, diallyl sulphide
PubChem CID 11617
ChEBI CHEBI:4489
SMIL C=CCSCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diallyl sulfide
Smeltepunkt -83°C
Tæthed 0.889
Kogepunkt 137°C to 138°C
Flammepunkt 23°C (73°F)
Lugt Unpleasant
Lineær formel CH2=CHCH2SCH2CH=CH2
Brydningsindeks 1.4895
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1736016
Merck Index 14,297
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,chloroform,ether,and carbon tetrachloride. Insoluble in water.
IUPAC navn 3-prop-2-enylsulfanylprop-1-en
Formel vægt 114.21
Procent renhed 98%