Få mere at vide
Diallyl Succinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diallyl Succinate |
| CAS | 925-16-6 |
| Molekylær formel | C10H14O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Butanedioic Acid Di-2-propenyl Ester, Succinic Acid Diallyl Ester, Diallyl Succinate JF 2777, JF 3958, NSC 20965 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O4/c1-3-7-13-9(11)5-6-10(12)14-8-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2 |
| SMIL | O=C(OCC=C)CCC(OCC=C)=O |
| IUPAC navn | bis(prop-2-enyl) butanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.22 |
| Formel vægt | 198.0892 |