Få mere at vide
Diallyl Succinate, TRC
Artikelnummer. 30351232
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30351232 5 g
1 options
Artikelnummer. 30351232 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4161105G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diallyl Succinate
CAS 925-16-6
Molekylær formel C10H14O4
Mængde 5 g
Synonym Butanedioic Acid Di-2-propenyl Ester, Succinic Acid Diallyl Ester, Diallyl Succinate JF 2777, JF 3958, NSC 20965
InChI formel InChI=1S/C10H14O4/c1-3-7-13-9(11)5-6-10(12)14-8-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
SMIL O=C(OCC=C)CCC(OCC=C)=O
IUPAC navn bis(prop-2-enyl) butanedioate
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Formel vægt 198.0892