Få mere at vide
Diallyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-allyl ester |
| CAS | 131-17-9 |
| Molekylær formel | C14 H14 O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-di-2-propen-1-yl ester (ACI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-2-propenyl ester (9CI), Phthalic acid, diallyl ester (6CI, 8CI), Allyl phthalate, Daiso DAP monomer, DAP, DAP Monomer, Dap Tohto DT 170, DAP-M, Dapon R, Dappu, DCP-A, Diallyl phthalate, DT 170, KY 5200, Monoplex DAP, NSC 7667 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h3-8H,1-2,9-10H2 |
| SMIL | C=CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC=C |
| IUPAC navn | bis(prop-2-enyl) benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.26 |
| Formel vægt | 246.0892 |