Få mere at vide
Diallyl Phthalat-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-allyl ester D4 |
| CAS | 2514944-45-5 |
| Molekylær formel | C14 D4 H10 O4 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Phthalic Acid, Bis-allyl Ester D4 (phenyl D4), Diallyl Phthalate-d4, Diallyl Phthalate-3,4,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H14O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h3-8 H,1-2,9-10H2/i5D,6 D,7 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCC=C)c(C(=O)OCC=C)c1[2 H] |
| IUPAC navn | bis(prop-2-enyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzen-1,2-dicarboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.2832 |
| Formel vægt | 250.1143 g/mol |
| Vis mere |