Få mere at vide
Diallylmaleat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376686
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376686 1000 g 1kg
11356686 50 g 50g
11366686 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11376686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03867.0B
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 999-21-3 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
Diallylmaleat har potentielle anvendelser i polyesterharpikser, klæbemidler og ionbytterharpikser. Når det bruges i lave niveauer, er Diallyl Maleate et effektivt middel til at fremme forgrening i emulsionspolymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diallylmaleat har potentielle anvendelser i polyesterharpikser, klæbemidler og ionbytterharpikser. Når det bruges i lave niveauer, er Diallyl Maleate et effektivt middel til at fremme forgrening i emulsionspolymerer.
Opløselighed Opløseligt i vand 151,2 mg/L
ved 25 C.°
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 999-21-3
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.202
MDL nummer MFCD00010763
InChI nøgle ZPOLOEWJWXZUSP-WAYWQWQTSA-N
Synonym diallyl fumarate, fumaric acid, diallyl ester, unii-k852lk4c5p, 2-butenedioic acid e-, di-2-propenyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, di-2-propenyl ester, butenedioic acid diallyl ester, 1,4-bis prop-2-en-1-yl 2e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid 2e-, 1,4-di-2-propen-1-yl ester, diallyl malleate, 1,4-bis prop-2-en-1-yl but-2-enedioate
PubChem CID 5354266
IUPAC navn bis(prop-2-enyl)(Z)-but-2-endioat
SMIL C=CCOC(=O)C=CC(=O)OCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diallyl maleate
Smeltepunkt -47°C
Tæthed 1.072
Kogepunkt 109°C to 110°C (3 mmHg)
Flammepunkt 130°C (266°F)
Brydningsindeks 1.467
Mængde 1000 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1725954
Opløselighedsinformation Soluble in water 151.2mg/L @ 25°C.
Formel vægt 196.21
Procent renhed 95%