Få mere at vide
Diallyl Disulfid (teknisk kvalitet, >80%), TRC
Artikelnummer. 30364878
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364878 25 g
30354672 1 g
30363678 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30364878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41603525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2179-57-9
Molekylær formel C6 H10 S2
Molekylvægt (g/mol) 146.27
Synonym Diallyl Disulphide, Allyl Disulfide
IUPAC navn 3-(prop-2-enyldisulfanyl)prop-1-ENE
SMIL C=CCSSCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl Disulfide
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Formel vægt 146.0224