Få mere at vide
Diallyldisulfid, tech. 80%, resten hovedsageligt diallylsulfid og diallyltrisulfid
Artikelnummer. 11377556
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377556 5 g 5g
11387556 25 g 25g
11397556 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11106.06
 Begrænset vare
På lager
Diallyldisulfid, 80%, C6H10S2, CAS-nummer-2179-57-9, diallyldisulfid, allyldisulfid, 4,5-dithia-1,7-octadien, 3-allyldisulfanyl-propen, 2-propenyldisulfid, diallyldisulfid, allyldisulfid, diallyldisulfid, disulfid, di-2-propenyl, 1,2-diallyldisulfan, 100g | CAS: 2179-57-9 | C6H10S2 | 146,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2179-57-9
Molekylær formel C6H10S2
Molekylvægt (g/mol) 146.27
MDL nummer MFCD00008656
InChI nøgle PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallyl disulfide, allyl disulfide, diallyldisulfide, diallyl disulphide, disulfide, di-2-propenyl, 1,2-diallyldisulfane, 2-propenyl disulphide, allyl disulphide, 4,5-dithia-1,7-octadiene, 3-allyldisulfanyl-propene
PubChem CID 16590
ChEBI CHEBI:4488
IUPAC navn 3-(prop-2-enyldisulfanyl)prop-1-en
SMIL C=CCSSCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diallyl disulfide
Kogepunkt 180 °C til 190 °C
Flammepunkt 51 °C (123 °F)
Lugt Hvidløgslignende
Assay Procent Noter resten hovedsageligt diallylsulfid og diallyltrisulfid
Lineær formel CH2=CHCH2S-SCH2CH=CH2
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1699241
Formel vægt 146.27
Procent renhed 80%
Grad Teknisk